N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111053-10G OR111053-1G OR111053-5G
APOSOR111053-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111053-10G APOSOR111053-1G APOSOR111053-5G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₉Cl₂N₃O₃
MW: 326,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126339
Numéro CAS: 304453-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité