N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111054-1G OR111054-5G
APOSOR111054-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111054-1G APOSOR111054-5G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Formule: C₁₂H₁₄Cl₂N₂OS
MW: 305,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148250
Numéro CAS: 1858249-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité