2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111084-1G OR111084-5G
APOSOR111084-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR111084-1G APOSOR111084-5G
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Formule: C₄H₈N₄OS
MW: 160,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347985
Numéro CAS: 1858241-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité