4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₁₁NOS
MW: 169.244 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07381826
Numéro CAS: 211942-98-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité