6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111102-1G OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR111102-1G APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Formule: C₈H₃Br₂ClN₂O
MW: 338,383 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28954638
Numéro CAS: 1858241-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité