2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111120-1G OR111120-5G OR111120-10G
APOSOR111120-1GEA 210 EUR InStock
APOSOR111120-1G APOSOR111120-5G APOSOR111120-10G
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Formule: C₅H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01722433
Numéro CAS: 63884-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité