1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111121-1G OR111121-5G
APOSOR111121-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111121-1G APOSOR111121-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022285
Numéro CAS: 116834-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité