N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111134-1G OR111134-5G
APOSOR111134-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111134-1G APOSOR111134-5G
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Formule: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
MW: 299,753 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987631
Numéro CAS: 1980053-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité