N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111135-1G OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111135-1G APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Formule: C₁₅H₂₀N₂O
MW: 244,332 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15524847
Numéro CAS: 207619-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité