3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111136-1G OR111136-5G
APOSOR111136-1GEA 272 EUR InStock
APOSOR111136-1G APOSOR111136-5G
3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₆ClNOS
MW: 245,769 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987628
Numéro CAS: 1980049-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité