N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111139-10G OR111139-1G OR111139-5G
APOSOR111139-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111139-10G APOSOR111139-1G APOSOR111139-5G
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Formule: C₁₈H₂₉NO
MW: 275,429 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987629
Numéro CAS: 38630-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité