N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111140-10G OR111140-1G OR111140-5G
APOSOR111140-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111140-10G APOSOR111140-1G APOSOR111140-5G
N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formule: C₁₄H₂₀Cl₂N₂S
MW: 319,293 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987632
Numéro CAS: 1980044-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité