4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111170-10G OR111170-1G OR111170-5G
APOSOR111170-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111170-10G APOSOR111170-1G APOSOR111170-5G
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₈N₄
MW: 220,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02680815
Numéro CAS: 104691-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité