tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111193-1G OR111193-5G
APOSOR111193-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111193-1G APOSOR111193-5G
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉N₅O₂S
MW: 285,366 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24469692
Numéro CAS: 244201-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité