Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111196-1G OR111196-5G
APOSOR111196-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR111196-1G APOSOR111196-5G
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₂S
MW: 256,325 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29060042
Numéro CAS: 2109229-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité