1-(1-Adamantyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111208-10G OR111208-1G OR111208-5G
APOSOR111208-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111208-10G APOSOR111208-1G APOSOR111208-5G
1-(1-Adamantyl)ethanol
1-(1-Adamantyl)ethanol
Formule: C₁₂H₂₀O
MW: 180,287 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321095
Numéro CAS: 26750-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité