L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 2-[4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111256-1G
APOSOR111256-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111256-1G
Methyl 2-[4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]propanoate
Methyl 2-[4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]propanoate
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₅
MW: 307.302 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30481136
Numéro CAS: 2197054-06-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité