2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₁ClO₄
MW: 230,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21606658
Numéro CAS: 6834-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité