3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111496-10G OR111496-1G OR111496-5G
APOSOR111496-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111496-10G APOSOR111496-1G APOSOR111496-5G
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187810
Numéro CAS: 13788-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité