6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111516-1G OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR111516-1G APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₈H₉N₃O
MW: 163,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07385621
Numéro CAS: 511225-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité