Benzofuran-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR111564-1G OR111564-5G
APOSOR111564-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR111564-1G APOSOR111564-5G
Benzofuran-5-carbonitrile
Benzofuran-5-carbonitrile
Formule: C₉H₅NO
MW: 143,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664402
Numéro CAS: 79002-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité