L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111578-1G OR111578-250MG OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR111578-1G APOSOR111578-250MG APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₅
MW: 276.041 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066834
Numéro CAS: 38694-44-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité