2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111602-1G OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR111602-1G APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
MW: 233,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273809
Numéro CAS: 99421-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité