Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111613-1G OR111613-250MG
APOSOR111613-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR111613-1G APOSOR111613-250MG
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrClNO₃
MW: 318,551 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21609336
Numéro CAS: 2183997-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité