5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-2,4-dichlorophenyl)methanol
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrCl₂O
MW: 255,924 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737839
Numéro CAS: 1805023-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité