4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194119
Numéro CAS: 153435-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité