(E)-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12209-10G OR12209-50G
APOSOR12209-10GEA 147 EUR InStock
APOSOR12209-10G APOSOR12209-50G
(E)-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
(E)-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014317
Numéro CAS: 2006-14-6
EINECS: 235-887-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité