3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine, 2-(3-(Chloromethyl)phenyl)pyrimidine
OR12242-1G OR12242-250MG
APOSOR12242-1GEA 468 EUR InStock
APOSOR12242-1G APOSOR12242-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride
Formule: C₁₁H₉ClN₂
MW: 204,656 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064978
Numéro CAS: 898289-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité