Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR12293-1G OR12293-250MG
APOSOR12293-1GEA 286 EUR InStock
APOSOR12293-1G APOSOR12293-250MG
5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline 97%
5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline


Formule: C₉H₁₀N₂O
Point de fusion: 109…111.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702413
Numéro CAS: 20870-91-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité