4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]pyrimidine, [4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl]methylamine
OR12413-1G OR12413-250MG
APOSOR12413-1GEA 694 EUR InStock
APOSOR12413-1G APOSOR12413-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817489
Numéro CAS: 885466-44-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité