3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Chlorosulphonyl)-4'-methyldiphenyl ether, 4-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene
OR12564-100MG OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA 302 EUR InStock
APOSOR12564-100MG APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁ClO₃S
MW: 282,743 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089489
Numéro CAS: 885950-86-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité