N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [4-(Methylamino)but-1-yl]benzene hydrochloride, 1-(Methylamino)-4-phenylbutane hydrochloride
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇N·ClH
MW: 199,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445574
Numéro CAS: 148252-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité