3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one, 3-Ethanoyl-1-methyl-1H-pyrazole
OR12628-1G OR12628-250MG
APOSOR12628-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR12628-1G APOSOR12628-250MG
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968783
Numéro CAS: 137890-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité