2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12896-100MG OR12896-250MG OR12896-1G
APOSOR12896-100MGEA 144 EUR InStock
APOSOR12896-100MG APOSOR12896-250MG APOSOR12896-1G
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840028
Numéro CAS: 887344-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité