5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-5-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazole, 3-(3-Carboxy-1H-pyrazol-5-yl)phenol
OR13182-1G OR13182-250MG
APOSOR13182-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR13182-1G APOSOR13182-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,182 g/mol
Point de fusion: 256…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664420
Numéro CAS: 690631-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité