2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Formule: C₆H₁₅NOSi
MW: 145,275 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263699
Numéro CAS: 10196-49-3
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité