2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13745-1G OR13745-25G OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR13745-1G APOSOR13745-25G APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅BrN₂OS
Point de fusion: 190…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00992518
Numéro CAS: 41421-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité