3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Carboxy-2-hydroxybenzonitrile, 4-Carboxy-2-cyanophenol
OR13998-1G OR13998-250MG OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR13998-1G APOSOR13998-250MG APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998350
Numéro CAS: 70829-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité