2-(Hydroxymethyl)indoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,3-Dihydro-1H-indol-2-yl)methanol, 2,3-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-1H-indole
OR14016-1G OR14016-250MG
APOSOR14016-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR14016-1G APOSOR14016-250MG
2-(Hydroxymethyl)indoline
2-(Hydroxymethyl)indoline
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point de fusion: 49…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200868
Numéro CAS: 138969-57-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité