5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(2-Bromoethanoyl)-2-oxindole, 5-(Bromoacetyl)indolin-2-one, 5-(Bromoacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Point de fusion: >225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08690294
Numéro CAS: 105316-98-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité