4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Pyridin-4-ylphenyl)methanol, (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)methanol
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114576
Numéro CAS: 217192-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité