Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dinitro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dinitrosalicylate
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆N₂O₇
MW: 242,142 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017561
Numéro CAS: 22633-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité