2-Nitro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid, (2S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(2-NO₂)-OH
OR14705-250MG
APOSOR14705-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14705-250MG
2-Nitro-L-phenylalanine
2-Nitro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,187 g/mol
Point de fusion: 226…227 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270360
Numéro CAS: 19883-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité