Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14931-1G OR14931-5G
APOSOR14931-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR14931-1G APOSOR14931-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde
Formule: C₆H₁₀OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425266
Numéro CAS: 50675-19-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité