L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR15038-1G OR15038-250MG
APOSOR15038-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR15038-1G APOSOR15038-250MG
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₂N₄S
MW: 220.294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407481
Numéro CAS: 683274-67-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité