trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl trans-4-bromo-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR15690-1G OR15690-5G
APOSOR15690-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR15690-1G APOSOR15690-5G
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₃
MW: 280.159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972247
Numéro CAS: 936250-36-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité