Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)-1-phenylcyclobutane
OR15757-1G OR15757-500MG OR15757-5G
APOSOR15757-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR15757-1G APOSOR15757-500MG APOSOR15757-5G
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035753
Numéro CAS: 58469-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité