2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444390
Numéro CAS: 2987-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité