L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16684-1G OR16684-250MG
APOSOR16684-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR16684-1G APOSOR16684-250MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formule: C₈H₉BrN₂
MW: 213.074 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09881254
Numéro CAS: 1023813-80-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité