Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxooctahydro-2H-isoindole, tert-Butyl 4-oxooctahydro-2H-isoindole-2-carboxylate, tert-Butyl 4-oxohexahydro-1H-isoindole-2(3H)-carboxylate
OR16704-1G OR16704-250MG OR16704-500MG
APOSOR16704-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR16704-1G APOSOR16704-250MG APOSOR16704-500MG
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 95%
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₁NO₃
MW: 239,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17170012
Numéro CAS: 879687-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité